Tisk…
cis-6-Nonen-1-ol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L08387.03 L08387.06
L08387.03EA 1070 CZK
L08387.03 L08387.06
cis-6-Nonen-1-ol 95%
cis-6-Nonen-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 35854-86-5 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4510 Boiling Point: 85°/5mm Beilstein Reference: 2322878 MDL No.: MFCD00015388
Vzorec: C₉H₁₈O
Bod varu: 85 °C (5 mmHg)
Hustota: 0,850
Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F)
MDL Number: MFCD00015388
CAS číslo: 35854-86-5
EINECS: 252-764-1