2-Chlor-5-trifluormethylpyridin ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L08207.14
L08207.22
L08207.14EA
2420
CZK
L08207.14
L08207.22
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin ≥97%
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin
Purity: 97%
CAS No.: 52334-81-3
Molecular Formula: C6H3ClF3N
Formula Weight: 181.55
Flash Point: 62°(143°F)
Melting Point: 29-33°
Boiling Point: 152-153°
Beilstein Reference: 3649688
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042225
Vzorec:
C₆H₃ClF₃N Bod varu: 152…153 °C Bod tání: 29…33 °C Hustota: 1,417 Bod vzplanutí: 62 °C (143 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042225 CAS číslo: 52334-81-3 EINECS: 257-856-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |