4,4'-Dibromobenzophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Bis(4-bromophenyl) ketone
L08200.06
L08200.03
L08200.06EA
7280
CZK
L08200.06
L08200.03
4,4'-Dibromobenzophenone ≥98%
4,4'-Dibromobenzophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 3988-03-2
Molecular Formula: C13H8Br2O
Formula Weight: 340.03
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 2049958
Vzorec:
C₁₃H₈Br₂O Bod tání: 172…176 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016330 CAS číslo: 3988-03-2 EINECS: 223-632-0 |