3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)benzylthiol
L08155.03
L08155.06
L08155.03EA
1510
CZK
L08155.03
L08155.06
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan tech. 90%, technická kvalita
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
Purity: 90%
CAS No.: 25697-55-6
Molecular Formula: C8H7F3S
Formula Weight: 192.20
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 75-77°/5mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042435
Vzorec:
C₈H₇F₃S MW: 192,2 g/mol Bod varu: 75…77 °C (5 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042435 CAS číslo: 25697-55-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |