Tisk…
2-Chlorobenzoxazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-1,3-benzoxazole
L07981.06 L07981.14
L07981.06EA 1570 CZK
L07981.06 L07981.14
2-Chlorobenzoxazole 98%
2-Chlorobenzoxazole
Purity: 99% CAS No.: 615-18-9 Molecular Formula: C7H4ClNO Formula Weight: 153.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5660 Boiling Point: 201-202° Beilstein Reference: 115982 MDL No.: MFCD00005766
Vzorec: C₇H₄ClNO
MW: 153.57
Bod varu: 201…202 °C
Bod tání: 45
Hustota: 1.3453
Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F)
MDL Number: MFCD00005766
CAS číslo: 615-18-9
EINECS: 210-414-5