(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 150-400 ppm
Stabilized with ca 150-400 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 96-47-9
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -11°(12°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -136°
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 102448
UN No.: 2536
MDL No.: MFCD00005367
Vzorec:
C₅H₁₀O MW: 86,13 g/mol Bod varu: 80…82 °C Bod tání: –136 °C Hustota: 0,856 Bod vzplanutí: –11 °C (–12 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005367 CAS číslo: 96-47-9 EINECS: 202-507-4 UN: 2536 ADR: 3,II |