2,2,2-Trichloroethyl chloroformate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L06875.22
L06875.14
L06875.22EA
5050
CZK
L06875.22
L06875.14
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate ≥97%
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Purity: 97%
CAS No.: 17341-93-4
Molecular Formula: ClCO2CH2CCl3
Formula Weight: 211.86
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₃H₂Cl₄O₂ MW: 211.86 Bod varu: 171…172 °C Bod tání: 0…2 °C Hustota: 1.53 Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F) |
MDL Number:
MFCD00000810 CAS číslo: 17341-93-4 EINECS: 241-363-7 UN: 3277 ADR: 6.1 II |