Tisk…
1-Fenyl-2-thiomočovina ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Phenylthiourea, 1-Phenylthiourea
L06690.18 L06690.30 L06690.09
L06690.18EA 3750 CZK
L06690.18 L06690.30 L06690.09
1-Fenyl-2-thiomočovina ≥97%
1-Fenyl-2-thiomočovina
Purity: 97% CAS No.: 103-85-5 Molecular Formula: C7H8N2S Formula Weight: 152.21 Odour: Odourless Melting Point: 149-153° Beilstein Reference: 907309 Merck Reference: 14,7315 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004933
Vzorec: C₇H₈N₂S
Bod varu: 295…297 °C (1013 hPa)
Bod tání: 149…153 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004933
CAS číslo: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,7315