Tisk…
1,3-Dibutylurea ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L06165.06 L06165.14
L06165.06EA 2470 CZK
L06165.06 L06165.14
1,3-Dibutylurea ≥98%
1,3-Dibutylurea
Purity: 98% CAS No.: 1792-17-2 Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCONH(CH2)3CH3 Formula Weight: 172.27 Melting Point: 69-75° Boiling Point: 115°/0.03mm MDL No.: MFCD00015229
Vzorec: H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(O)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
Bod varu: 115 °C (0,03 mmHg)
Bod tání: 69…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015229
CAS číslo: 1792-17-2
EINECS: 217-258-7