Tisk…
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Methoxyphenethyl alcohol
L06158.09 L06158.18
L06158.09EA 1450 CZK
L06158.09 L06158.18
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 702-23-8 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 334-336° Beilstein Reference: 2043563 MDL No.: MFCD00002900
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19
Bod varu: 334…336 °C
Bod tání: 26…30 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002900
CAS číslo: 702-23-8
EINECS: 211-866-6