3,5-Diiodosalicylaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Diiodo-2-hydroxybenzaldehyde
L05783.09
L05783.18
L05783.09EA
2110
CZK
L05783.09
L05783.18
3,5-Diiodosalicylaldehyde ≥98%
3,5-Diiodosalicylaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 2631-77-8
Molecular Formula: C7H4I2O2
Formula Weight: 373.92
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 1102552
Vzorec:
C₇H₄I₂O₂ MW: 373,92 g/mol Bod tání: 106…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003321 CAS číslo: 2631-77-8 EINECS: 220-117-2 |