2-(4-Fluorophenyl)ethanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluorophenethyl alcohol
L05618.06
L05618.14
L05618.06EA
1500
CZK
L05618.06
L05618.14
2-(4-Fluorophenyl)ethanol ≥97%
2-(4-Fluorophenyl)ethanol
Purity: 97%
CAS No.: 7589-27-7
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5065
Boiling Point: 118°/20mm
Beilstein Reference: 2354310
MDL No.: MFCD00002898
Vzorec:
C₈H₉FO MW: 140.16 Bod varu: 118 °C (20 mmHg) Hustota: 1.121 Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002898 CAS číslo: 7589-27-7 EINECS: 231-499-5 |