2-Phenoxyaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Amino-2-phenoxybenzol
L05558.14
L05558.22
L05558.14EA
1930
CZK
L05558.14
L05558.22
2-Phenoxyaniline ≥98%
2-Phenoxyaniline
Purity: 99%
CAS No.: 2688-84-8
Molecular Formula: C12H11NO
Formula Weight: 185.23
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₁NO MW: 185,23 g/mol Bod varu: 170 °C (18 mmHg) Bod tání: 46…48 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00035765 CAS číslo: 2688-84-8 EINECS: 220-254-8 |