Tisk…
5-Aminouracil 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L04452.06 L04452.14
L04452.06EA 989 CZK
L04452.06 L04452.14
5-Aminouracil 97%
5-Aminouracil
Purity: 97% CAS No.: 932-52-5 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 127250
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
Bod varu: 377 °C (1013 hPa)
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006025
CAS číslo: 932-52-5
EINECS: 213-252-3