Ricinový olej
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
L04224.AK
L04224.AU
L04224.0F
L04224.AKEA
958
CZK
L04224.AK
L04224.AU
L04224.0F
Ricinový olej
Ricinový olej
CAS No.: 8001-79-4
Flash Point: 230°(446°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 313°
Merck Reference: 14,1898
Optical Rotation: +5° (c=5 in ethanol)
Bod varu:
313 °C Bod tání: –10 °C Hustota: 0.961 Bod vzplanutí: 230 °C (446 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00130746 CAS číslo: 8001-79-4 EINECS: 232-293-8 Merck Index: 13,01908 |