2,3-Dimethyl-1,3-butadiene ≥98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,3-Dimethylbuta-1,3-diene
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 100 ppm
L04207.09
L04207.18
L04207.09EA
1730
CZK
L04207.09
L04207.18
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene ≥98% stabilizovaný
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 98%
CAS No.: 513-81-5
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4380
Melting Point: -76°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 605285
Merck Reference: 14,3238
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008595
Vzorec:
C₆H₁₀ MW: 82,15 g/mol Bod varu: 68…69 °C Bod tání: –76 °C Hustota: 0,726 Bod vzplanutí: –1 °C (30 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008595 CAS číslo: 513-81-5 EINECS: 208-172-0 UN: 3295 ADR: 3,II Merck Index: 14,3238 |