Tisk…
(2-Hydroxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L03897.06 L03897.14
L03897.06EA 2080 CZK
L03897.06 L03897.14
(2-Hydroxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(2-Hydroxyphenoxy)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 6324-11-4 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 125-130° Beilstein Reference: 1948566
Vzorec: (C₆H₄OH)OCH₂COOH
MW: 168,15 g/mol
Bod tání: 125…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015454
CAS číslo: 6324-11-4
EINECS: 228-684-8