1-Naphthylmethylamine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Naphthalenemethylamine, Naphthalen-1-ylmethanamine, Naphthalene-1-methylamine, 1-(Aminomethyl)naphthalene
L03541.03
L03541.06
L03541.14
L03541.03EA
937
CZK
L03541.03
L03541.06
L03541.14
1-Naphthylmethylamine ≥98%
1-Naphthylmethylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 118-31-0
Molecular Formula: C11H11N
Formula Weight: 157.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₁H₁₁N MW: 157,22 g/mol Bod varu: 289…292 °C Bod tání: 267…269 °C Hustota: 1,075 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004048 CAS číslo: 118-31-0 EINECS: 204-244-0 UN: 2735 ADR: 8,III |