N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L03503.14
L03503.06
L03503.14EA
6590
CZK
L03503.14
L03503.06
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine 95%
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine
Purity: 95%
CAS No.: 13686-66-3
Molecular Formula: C6H17NSi
Formula Weight: 131.30
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₁₇NSi Bod varu: 109…110 °C Hustota: 0,800 Bod vzplanutí: <–5 °C (23 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00048523 CAS číslo: 13686-66-3 EINECS: 237-202-5 ADR: 3,II |