1-Alyl-2-thiomočovina ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L03377.14
L03377.22
L03377.14EA
1210
CZK
L03377.14
L03377.22
1-Alyl-2-thiomočovina ≥98%
1-Alyl-2-thiomočovina
Purity: 98%
CAS No.: 109-57-9
Molecular Formula: C4H8N2S
Formula Weight: 116.19
Odour: Unpleasant
Melting Point: 70-78°
Beilstein Reference: 1071470
Merck Reference: 14,9362
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00004940
Vzorec:
H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂ Bod varu: 191 °C (1013 hPa) Bod tání: 70…78 °C Hustota: 1,220 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004940 CAS číslo: 109-57-9 EINECS: 203-683-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9362 |