Tisk…
6-Aminouracil 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-Aminopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 4-Aminouracil
L03332.22 L03332.36
L03332.22EA 1360 CZK
L03332.22 L03332.36
6-Aminouracil 98%
6-Aminouracil
Purity: 98% CAS No.: 873-83-6 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Odour: Odourless Melting Point: 360° Beilstein Reference: 120491 MDL No.: MFCD00006071
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Bod tání: 360 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006071
CAS číslo: 873-83-6
EINECS: 212-854-3