3-Thiophenemethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L01935.14
L01935.06
L01935.14EA
10400
CZK
L01935.14
L01935.06
3-Thiophenemethanol ≥98%
3-Thiophenemethanol
Purity: 98%
CAS No.: 71637-34-8
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5650
Boiling Point: 86-88°/10mm
Beilstein Reference: 106460
MDL No.: MFCD00014534
Vzorec:
C₅H₆OS Bod varu: 86…88 °C (10 mmHg) Hustota: 1,210 Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014534 CAS číslo: 71637-34-8 EINECS: 275-741-8 |