Tisk…
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid
L01279.06 L01279.14
L01279.06EA 3230 CZK
L01279.06 L01279.14
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 621-54-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 1947445
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18
Bod tání: 110…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016554
CAS číslo: 621-54-5
EINECS: 210-692-8