(3-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L01100.06
L01100.14
L01100.06EA
1920
CZK
L01100.06
L01100.14
(3-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(3-Methoxyphenoxy)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2088-24-6
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 1876898
Vzorec:
(C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH Bod tání: 116…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014357 CAS číslo: 2088-24-6 |