Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L00953.03
L00953.06
L00953.14
L00953.03EA
2370
CZK
L00953.03
L00953.06
L00953.14
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) ≥99%
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Vzorec:
C₇₂H₆₀P₄Pd Bod tání: 103…107 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010012 CAS číslo: 14221-01-3 EINECS: 238-086-9 |