5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-Hydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid
L00786.03
L00786.06
L00786.03EA
2170
CZK
L00786.03
L00786.06
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid ≥97%
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 21598-06-1
Molecular Formula: C9H7NO3
Formula Weight: 177.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 153214
MDL No.: MFCD00005615
Vzorec:
C₉H₇NO₃ MW: 177,16 g/mol Bod tání: ∼ 245 °C (rozkl.) |
MDL Number:
MFCD00005615 CAS číslo: 21598-06-1 EINECS: 244-468-6 |