Tisk…
Tetrabromopyrocatechol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L00690.06 L00690.14
L00690.06EA 1060 CZK
L00690.06 L00690.14
Tetrabromopyrocatechol 96%
Tetrabromopyrocatechol
Purity: 96% CAS No.: 488-47-1 Molecular Formula: C6H2Br4O2 Formula Weight: 425.70 Melting Point: 189-193° Beilstein Reference: 2051548
Vzorec: C₆H₂Br₄O₂
Bod varu: 379 °C (1013 hPa)
Bod tání: 189…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002189
CAS číslo: 488-47-1
EINECS: 207-678-9