5-Bromo-2-fluoro-m-xylene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H50564.03
H50564.06
H50564.03EA
1660
CZK
H50564.03
H50564.06
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene ≥97%
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 99725-44-7
Molecular Formula: C8H8BrF
Formula Weight: 203.06
Boiling Point: 95°/22mm
MDL No.: MFCD01320701
Vzorec:
C₈H₈BrF Bod varu: 95 °C (22 mmHg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01320701 CAS číslo: 99725-44-7 |