Tisk…
3-Methoxy-p-toluidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H50362.03 H50362.MD
H50362.03EA 9510 CZK
H50362.03 H50362.MD
3-Methoxy-p-toluidine ≥99%
3-Methoxy-p-toluidine
Purity: 99+% CAS No.: 16452-01-0 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 56-60° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025371
Vzorec: C₈H₁₁NO
Bod varu: 250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 56…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025371
CAS číslo: 16452-01-0
EINECS: 240-500-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III