Tisk…
4-(1-Aminoethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H50303.03 H50303.MD
H50303.03EA 3380 CZK
H50303.03 H50303.MD
4-(1-Aminoethyl)pyridine 97%
4-(1-Aminoethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 50392-78-4 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD02245004
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02245004
CAS číslo: 50392-78-4
UN: 2735
ADR: 8,III