Tisk…
2-Chlorothiazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50155.03 H50155.06
H50155.03EA 697 CZK
H50155.03 H50155.06
2-Chlorothiazole ≥97%
2-Chlorothiazole
Purity: 97% CAS No.: 3034-52-4 Molecular Formula: C3H2ClNS Formula Weight: 119.57 MDL No.: MFCD00210701
Vzorec: C₃H₂ClNS
MW: 119.57
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210701
CAS číslo: 3034-52-4
EINECS: 221-228-9