Tisk…
4-Amino-3-iodopyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Iodopyridin-4-amine, 3-Iodo-4-pyridylamine
H50027.03 H50027.06
H50027.03EA 4430 CZK
H50027.03 H50027.06
4-Amino-3-iodopyridine 97%
4-Amino-3-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 88511-27-7 Molecular Formula: C5H5IN2 Formula Weight: 220.01 MDL No.: MFCD02663853
Vzorec: C₅H₅IN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663853
CAS číslo: 88511-27-7