3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H32823.03
H32823.09
H32823.03EA
2670
CZK
H32823.03
H32823.09
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 401-94-5
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 77-81°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00061229
Vzorec:
C₇H₅F₃N₂O₂ Bod tání: 77…81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061229 CAS číslo: 401-94-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |