Tisk…
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dichlorophenylacetic acid
H32763.06 H32763.14
H32763.06EA 865 CZK
H32763.06 H32763.14
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 10236-60-9 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Odour: Odourless Melting Point: 132-136° MDL No.: MFCD01861393
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205.04
Bod tání: 132…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861393
CAS číslo: 10236-60-9