Tisk…
4-Bromo-o-cresol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32307.06 H32307.14
H32307.06EA 2510 CZK
H32307.06 H32307.14
4-Bromo-o-cresol ≥97%
4-Bromo-o-cresol
Purity: 97% CAS No.: 2362-12-1 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Odour: Phenol-like Melting Point: 62-66° MDL No.: MFCD00055435
Vzorec: C₇H₇BrO
Bod tání: 62…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055435
CAS číslo: 2362-12-1