Tisk…
2-Phenylquinoline ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31920.03 H31920.06
H31920.03EA 2590 CZK
H31920.03 H31920.06
2-Phenylquinoline ≥99%
2-Phenylquinoline
Purity: 99+% CAS No.: 612-96-4 Molecular Formula: C15H11N Formula Weight: 205.26 Melting Point: 82-84° Boiling Point: 363° MDL No.: MFCD00011568
Vzorec: C₁₅H₁₁N
MW: 205.26
Bod varu: 363 °C
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011568
CAS číslo: 612-96-4
EINECS: 210-326-7