4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Mercapto-4-methylpentan-2-one
H31693.03
H31693.06
H31693.14
H31693.03EA
1480
CZK
H31693.03
H31693.06
H31693.14
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone ≥98%
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
Purity: 98%
CAS No.: 19872-52-7
Molecular Formula: C6H12SO
Formula Weight: 132.23
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 174°
UN No.: 3336
MDL No.: MFCD00085208
Vzorec:
C₆H₁₂OS MW: 132,23 g/mol Bod varu: 174 °C Hustota: 0,961 Bod vzplanutí: 54 °C (129 °F) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00085208 CAS číslo: 19872-52-7 EINECS: 243-386-8 UN: 3336 ADR: 3,III |