Tisk…
2,5-Dibromobenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H31689.03 H31689.06 H31689.14
H31689.03EA 1710 CZK
H31689.03 H31689.06 H31689.14
2,5-Dibromobenzaldehyde ≥97%
2,5-Dibromobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 74553-29-0 Molecular Formula: C7H4Br2O Formula Weight: 263.93 Melting Point: 88-102° MDL No.: MFCD00462864
Vzorec: C₇H₄Br₂O
MW: 263,92 g/mol
Bod tání: 88…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462864
CAS číslo: 74553-29-0