Tisk…
4-Fluorophthalic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H31597.03 H31597.09
H31597.03EA 1120 CZK
H31597.03 H31597.09
4-Fluorophthalic acid ≥98%
4-Fluorophthalic acid
Purity: 98% CAS No.: 320-97-8 Molecular Formula: C8H5FO4 Formula Weight: 184.12 Odour: Odourless Melting Point: 154-158° MDL No.: MFCD06208213
Vzorec: C₈H₅FO₄
MW: 184,12 g/mol
Bod tání: 154…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06208213
CAS číslo: 320-97-8