Tisk…
2-Bromo-6-fluoropyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H30924.03 H30924.06
H30924.03EA 2860 CZK
H30924.03 H30924.06
2-Bromo-6-fluoropyridine ≥97%
2-Bromo-6-fluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 144100-07-2 Molecular Formula: C5H3BrFN Formula Weight: 175.99 Melting Point: 30-34° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03095258
Vzorec: C₅H₃BrFN
Bod tání: 30…34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095258
CAS číslo: 144100-07-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III