Tisk…
2-Acetyl-4-chlorothiophene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(4-Chlorothiophen-2-yl)ethanone, 1-(4-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone
H30384.06 H30384.14
H30384.06EA 3400 CZK
H30384.06 H30384.14
2-Acetyl-4-chlorothiophene ≥98%
2-Acetyl-4-chlorothiophene
Purity: 98+% CAS No.: 34730-20-6 Molecular Formula: C6H5ClOS Formula Weight: 160.62 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00082791
Vzorec: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Hustota: 1,334
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082791
CAS číslo: 34730-20-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III