2-Amino-3-chloropyridine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H30166.03
H30166.06
H30166.03EA
4090
CZK
H30166.03
H30166.06
2-Amino-3-chloropyridine 95%
2-Amino-3-chloropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 39620-04-7
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Melting Point: 59-62°
MDL No.: MFCD03541052
Vzorec:
C₅H₅ClN₂ Bod tání: 59…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03541052 CAS číslo: 39620-04-7 |