Tisk…
Amantadine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Adamantylamine, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-amine, 1-Adamantanamine, 1-Aminoadamantane
H30076.06 H30076.14 H30076.22
H30076.06EA 2150 CZK
H30076.06 H30076.14 H30076.22
Amantadine 98%
Amantadine
Purity: 98% CAS No.: 768-94-5 Molecular Formula: C10H17N Formula Weight: 151.25 Melting Point: ca 200° subl. MDL No.: MFCD00074732
Vzorec: C₁₀H₁₇N
MW: 151,25 g/mol
Bod varu: 214 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 200 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074732
CAS číslo: 768-94-5
EINECS: 212-201-2
Merck Index: 12,00389