2-Amino-6-chlorobenzothiazole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Chlorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
H27877.06
H27877.14
H27877.06EA
1240
CZK
H27877.06
H27877.14
2-Amino-6-chlorobenzothiazole 99%
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Purity: 99%
CAS No.: 95-24-9
Molecular Formula: C7H5ClN2S
Formula Weight: 184.64
Melting Point: 199-201°
MDL No.: MFCD00053557
Vzorec:
C₇H₅ClN₂S Bod varu: 344 °C (1013 hPa) Bod tání: 199…201 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053557 CAS číslo: 95-24-9 EINECS: 202-402-3 |