Tisk…
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
H27847.06 H27847.03
H27847.06EA 2130 CZK
H27847.06 H27847.03
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 458-45-7 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-47° Boiling Point: 125°/10mm MDL No.: MFCD01310821
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168.17
Bod varu: 125 °C (10 mmHg)
Bod tání: 43…47 °C
Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310821
CAS číslo: 458-45-7