1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
H27651.06
H27651.14
H27651.06EA
2900
CZK
H27651.06
H27651.14
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 65039-09-0
Molecular Formula: C6H11ClN2
Formula Weight: 146.62
Flash Point: 186°(367°F)
Melting Point: 77-80°
MDL No.: MFCD00074843
Vzorec:
C₆H₁₁ClN₂ Bod tání: 77…80 °C Hustota: ∼1,1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 186 °C (367 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074843 CAS číslo: 65039-09-0 |