3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromopicolinonitrile, 3-Bromo-2-cyanopyridine
H27632.03
H27632.06
H27632.03EA
2730
CZK
H27632.03
H27632.06
3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98%
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 55758-02-6
Molecular Formula: C6H3BrN2
Formula Weight: 183.01
Melting Point: 96-99°
Boiling Point: 120°/4mm
MDL No.: MFCD02683288
Vzorec:
C₆H₃BrN₂ MW: 183,01 g/mol Bod varu: 120 °C (4 mmHg) Bod tání: 96…99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683288 CAS číslo: 55758-02-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |