Tisk…
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: EMIM ESU
H27571.18 H27571.30
H27571.18EA 2280 CZK
H27571.18 H27571.30
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate ≥99%
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate
Purity: 99% CAS No.: 342573-75-5 Molecular Formula: C8H16N2O4S Formula Weight: 236.29 Flash Point: 162°(324°F) Melting Point: -30° MDL No.: MFCD06798189
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₄S
MW: 236,29 g/mol
Bod tání: < –30 °C
Hustota: 1,24
Bod vzplanutí: 162 °C (324 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798189
CAS číslo: 342573-75-5