Tisk…
4-(2-Aminoethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27545.03 H27545.06
H27545.03EA 5560 CZK
H27545.03 H27545.06
4-(2-Aminoethyl)pyridine 97%
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 13258-63-4 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5395 Odour: Amine-like Boiling Point: 70-71°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00038045
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Bod varu: 70…71 °C (1 mmHg)
Bod tání: 76 °C
Hustota: 1,021
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038045
CAS číslo: 13258-63-4
UN: 2735
ADR: 8,III