Tisk…
5-Amino-2-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27528.06 H27528.14
H27528.06EA 1320 CZK
H27528.06 H27528.14
5-Amino-2-methoxypyridine 98%
5-Amino-2-methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 6628-77-9 Molecular Formula: C6H8N2O Formula Weight: 124.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5735 Melting Point: 29-31° Boiling Point: 85-90°/1mm MDL No.: MFCD00006264
Vzorec: C₆H₈N₂O
Bod varu: 85…90 °C (1 mmHg)
Bod tání: 29…31 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006264
CAS číslo: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8